Learn More
UVP Exposure Box UVP for UV curing for B-100AP, B-100A
Zur Verwendung mit Blak-Ray™ Lampen des Modells B-100AP/R
Marke:  UVP 76-0055-01
Artikelnummer. 12843019
  • 93.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hitzebeständigem Kunststoff
  • Das Cool-Touch™-Gehäuse ermöglicht dem Anwender die Handhabung des Lampenkopfes über einen längeren Zeitraum
  • Mit 100 Watt-Langwellen-Glühbirne (365nm) und Vorschaltgerät
  • Bei 18 in. (457 mm) erzeugt es ein hochintensives Zentrum von UV-Strahlung, das etwa 5 in. (127 mm) im Durchmesser ist
  • Der Lampenkopf ist um 360° drehbar, wenn er am Sockel befestigt ist
  • Der Griff passt in die Transformatorbasis und ermöglicht so eine einfache Aufbewahrung der Lampe und den freihändigen Betrieb
Spezifikation
Spezifikation
Belichtungsbox
Fluoreszieren kleiner Proben
Blak-Ray™ Lampe des Modells B-100AP/R
Je 1
Name des Produkts
UVP Exposure Box UVP for UV curing for B-100AP, B-100A > Belichtungsbox