Learn More
UVP UV-Transilluminator für den Labortisch 3UV
Das neue Design bietet verbesserte Komponenten für mehr Effizienz, Leistungsfähigkeit und Funktionalität.
2485.00 CHF
Spezifikation
Breite (metrisch) | 35,6 cm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 13,7 cm |
Zertifizierung/Konformität | CSA |
Tiefe (angloamerikanisch) | 11 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 27,9 cm |
Benachrichtigungen:
UV-Transilluminatoren sind starke Quellen für Ultraviolettstrahlung, die schwere Schäden der ungeschützten Augen und Haut verursachen können. Lensen Sie vor dem Betrieb von Transilluminatoren die Vorsichtshinweise für den Umgang mit ultravioletter Strahlung.
Produkte in dieser Kategorie können andere Spannungswerte als die standardmäßigen US 110/115V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Includes: UVG 5000 hour long-life filter and hinged UV blocking cover with adjustable height
Produktcode | Marke | Filtrationsfläche (angloamerikanisch) | Filterbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsfläche (angloamerikanisch) | Filterbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16515180
|
UVP
95-0417-01 |
7,87 x 7,87 in. | 20 x 20 cm |
2485.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Kompaktes 8-Watt-Modell mit drei UV-Wellenlängen und verschiedenen Filtergrößen. Leicht, transportabel.
- Hohe UV-Leistung und -Stärke ohne Flimmern
- Universalnetzteil mit schnellem Lampenanlauf
- Geringerer Stromverbrauch
- Verbesserte Gel-Visualisierung und -Dokumentation
Es sind auch Modelle mit 230 V erhältlich.
Bestellinformation
Abmessungen (einschließlich Abdeckung): 12,7 x 35,6 x 28,6 cm (H x B T) (5 x 14 x 11,25 Zoll) (3UV-Modelle haben zusätzliche 0,4 Zoll Höhe.)
Certifications
Die Modelle mit 100–115 V verfügen über CSA-Zulassung.
Spezifikation
35,6 cm | |
CSA | |
27,9 cm | |
UV-Transilluminator als Tischgerät | |
Gelelektrophorese, DNA-Fluoreszenz, Proteinfluoreszenz | |
4,0 | |
100/115 V / 60 Hz | |
60 Hz | |
UV |
13,7 cm | |
11 Zoll | |
5,4 in. | |
14 in. | |
Langlebiger 5000-Stunden-UVG-Filter, aufklappbare UV-Schutzabdeckung | |
8 W | |
100/115 V | |
254/302/365 nm |