Learn More
UVP 6V-BATTERIE FUER UV-LAMPE
6-V-Batterie für die Verwendung in tragbaren UV-Lampen
Marke: UVP 45-0005-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Akkus | |
UVP-Lampe | |
9,5 x 2,8 x 9,4 in., (241 x 71 x 239 mm) | |
241 mm | |
71 mm | |
239 mm | |
1,8 kg |
Feldeinsatz | |
Integrierte Mini-Taschenlampe | |
9,5 in. | |
2,8 in. | |
9,4 in. | |
4 lb. | |
6 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP 6V-BATTERIE FUER UV-LAMPE > 6 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur