Learn More
3M™ Uvicator™ G3000 Schutzhelm
The Uvicator™ G3000 Safety Helmet has been designed in close collaboration with industrial and forestry workers. It is intended for use in harsh environments with tough demands for effective protection, excellent ventilation and a maximum field of vision.
20.75 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 397:212+A1:2012 |
---|---|
Produkttyp | Sicherheitshelm |
Menge | Je 1 |
Suspensionstyp | Pinlock |
Luftgekühlt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15300761
|
3M™
7000039713 |
Blau |
20.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15320761
|
3M™
7000039714 |
Hohe Sichtbarkeit |
20.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15340761
|
3M™
7000108289 |
Grün |
20.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15350761
|
3M™
7100002023 |
Gelb |
20.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15360761
|
3M™
7000039715 |
Orange |
20.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15370761
|
3M™
7000039716 |
Rot |
20.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hard hat designed for use in harsh environments, with excellent ventilation and a good field of vision.
- Approved for use at -30°C.
- Available in 8 standard colors (white, yellow, blue, red, green, orange, black, hi-viz green).
- 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it's time to replace it.
- Softly rounded design helps avoid parts snagging on cables or branches.
- Ventilation holes distributed over a large area offer maximum through-flow of air, increasing wearer comfort.
- Head harness can be rotated 180° for better visibility when working in confined spaces Short peak gives improved upwards visibility.
- Short peak gives improved upwards visibility.
- Branding and logo printing options available.
- Replaceable leather or plastic sweatband.
- Mining lamp holder option available.
Spezifikation
EN 397:212+A1:2012 | |
Je 1 | |
Ja |
Sicherheitshelm | |
Pinlock |