Learn More
uvex Unipur 6639 Montagehandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Die Unipur 6639 Montagehandschuhe eignen sich für mechanische Präzisionsarbeiten in trockenen bis leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Die robuste Polyurethanbeschichtung sorgt für Abriebfestigkeit, ohne dabei die Fingerfertigkeit oder das Tastgefühl zu beeinträchtigen.
Marke: uvex 6024808
Beschreibung
- Polyamid-Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen
- Die Beschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen
- Leicht und empfindlich, ideal für mechanische Präzisionsarbeiten
- Das dunkle Material verdeckt Verschmutzungen und Flecken
Spezifikation
Polyurethane | |
Smooth | |
Polyamide | |
8 |
Black | |
Ambidextrous | |
Mechanical Protection Gloves | |
Full-hand Mitt |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08