Learn More
Uvex™ Unilite Thermo-Sicherheitshandschuhe Artikelnummer.: 15387132
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Unilite Thermo-Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 15387132 Alle ansehen Uvex Produkte
10
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Artikelnummer. 15387132
Marke: Uvex™ 6059310
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuster Handschutz für kalte Arbeitsbedingungen
  • Trotz seiner extrem robusten Beschichtung bleibt das Uvex Unilite Thermo auch bei extremer Kälte warm und flexibel
  • Die zweischichtige Materialzusammensetzung aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort
  • Polymer-Beschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen, die bei niedrigen Temperaturen flexibel ist
  • Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Sehr gute thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
  • Gutes Tastgefühl, gute Passform, hohe Flexibilität und guter Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Beschichteter Bereich Handfläche und Fingerspitzen
    Coating Material Polymer
    Farbe Schwarz
    Oberflächenbehandlung außen Smooth
    Hand Ambidextrous
    Material Polymer/Elastan
    Produkttyp Cold-resistant Gloves
    Größe 10
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeiten bei niedrigen Temperaturen, Kühllagern und Staplerfahrten
    Art der Handschuhstulpe Strick
    Auskleidungsmaterial Acryl/Schurwolle
    Name des Produkts
    Uvex™ Unilite Thermo-Sicherheitshandschuhe >