Learn More
Uvex™ Pheos B-WR Sicherheitshelm
Leichter Helm in sportlichem Design
Marke:  Uvex™ 9772530
Artikelnummer. 15336222
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Drei variable Lüftungsschlitze, eine Belüftungszone an der Stirn und zwei an der Rückseite sorgen für eine perfekte Luftzirkulation
  • Adaptersysteme für Uvex Visiere, Uvex Gehörschutz und Helmlampen
  • 6-Punkt-Textilaufhängungs-Gurtsystem mit Größeneinstellung per Drehknopf für individuelle Breitenanpassung
  • Einstellbarer Bereich: 52-61 cm
  • Helmfarbe: Blau
  • Art.-Nr.: 9772.530
  • Verkaufseinheit: 25 Stück
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    EN 397:2012
    Blau
    Ventilated
    Polyethylen mit Belüftungsschlitzen
    Pheos B-WR
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Uvex™ Pheos B-WR Sicherheitshelm > Farbe: Blau