Learn More
Uvex™ Reinigungsflüssigkeit Artikelnummer.: 15396272
Verfügbar ab: 16-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Uvex™ Reinigungsflüssigkeit
Artikelnummer. 15396272 Alle ansehen Uvex Produkte
Produkttyp: Reinigungslösung
Click to view available options
Produkttyp: Reinigungslösung
Artikelnummer. 15396272
Marke: Uvex™ 9972100
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigungsflüssigkeit für Brillenputzstation
  • 0.5 l Reinigungsflüssigkeit für uvex™ Brillenreinigungsstation (9970.002)
  • Für alle Brillen geeignet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Produkttyp Reinigungslösung
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Schutzbrillen-Reinigung
    Menge 0,5 l
    Einwegprodukt Reusable
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Uvex™ Reinigungsflüssigkeit >