Learn More
uvex C500 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Die Serie C500 von uvex setzt Maßstäbe in Bezug auf Schutz, Komfort, Flexibilität, Tastgefühl und Wirtschaftlichkeit.Dieser Hightech-Sicherheitshandschuh kombiniert alle diese Eigenschaften mit dem höchsten Schnittschutz-Level, dem Level 5/C.Der uvex C500 Schaum eignet sich besonders für trockene oder leicht feuchte Arbeitsbedingungen.
Marke:  uvex 6049408
25.13 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27321" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15317052
  • 27.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Beschreibung
  • Gute Griffigkeit in trockenen bis leicht feuchten Umgebungen
  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 C) und EN 407 (X 1 X X X X)
  • Maximale Schnittfestigkeit der Klinge (Stufe 5/C), sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr hohe Zugfestigkeit
  • Hervorragender Tragekomfort durch Uvex Climazone
  • Schnittschutzhandschuh mit ausgezeichnetem Tragekomfort
  • Handfläche und Fingerspitzen mit HPE (High-Performance Elastomer) und griffiger, weicher Schaumbeschichtung
  • Sehr hoher Schnittschutz mit patentierter Uvex Bamboo Twinflex™ Technologie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2)
    Bamboo Twinflex™, uvex™ 3D Ergo und uvex™ Climazon Hand-Klimamanagement-Technologien
    Limonengrün, Anthrazit
    Ambidextrous
    HPPE, Polyamid
    8
    Automobilindustrie, Montage, Versand/Logistik, Bauwesen, Brauerei-/Getränkeindustrie, Glas- oder Papierindustrie, Wartung/Service und Metallindustrie
    Fingerspitzen und Handfläche
    HPE
    ANSI A5
    Yes
    Cut-resistant Gloves
    100 °C
    C500 FOAM
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    uvex C500 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh > Größe: 8