Learn More
uvex C300 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh Artikelnummer.: 15357092
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
uvex C300 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. 15357092 Alle ansehen Uvex Produkte
9
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Artikelnummer. 15357092
Marke: uvex 6054409
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Uvex C300 Schaumstoff-Handschuhe setzen Maßstäbe in Sachen Komfort, Tastgefühl sowie Effizienz und bieten gleichzeitig einen Schnittschutz der Stufe 3/C.Die Hochleistungs-Elastomer-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen.
  • Die Handschuhe bieten eine Schnittfestigkeit der Klinge von Grad 3/C, Abriebfestigkeit und eine hohe Zugfestigkeit
  • Hochleistungs-Elastomer (HPE)-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern für verbesserte Griffigkeit
  • Die griffige, weiche Schaumstoff-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Höchst flexibel mit sehr gutem Tastgefühl
  • Die Uvex Climazone Technologie reduziert übermäßige Feuchtigkeit und Wärme
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Hochleistungselastomer (HPE), SoftGrip Schaumstoff
Farbe Grau
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Bambusviskose, HPPE, Polyamid, Glas
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 9
Norm EN 388 3X42C.
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie C300 Schaumstoff
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex C300 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh >