Learn More
uvex 1 S1-SRC-Sicherheitssandalen für Damen
Uvex 1 Sicherheitssandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers.Die Schuhe wurden auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien entwickelt, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren.
160.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Grau, Rosa |
---|---|
Auskleidungsmaterial | Abstandgitter |
Material | Microvelours |
Sohlenmaterial | Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) |
Geschlecht | Frauen |
Beschreibung
- Die Sandalen bieten optimalen Schutz und Halt für die individuellen Bewegungen des menschlichen Körpers
- Entwickelt auf der Grundlage der neuesten physiologischen Forschung und innovativer Technologien, um arbeitsbedingte Belastungen des Bewegungsapparats zu reduzieren und das Wohlbefinden des Trägers zu optimieren
- Ergonomisch gestaltete Außensohle mit Polyurethan doppelter Dichte für ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Schutzklasse S1 gemäß EN ISO 20345:2011 mit zusätzlicher Kennzeichnung für ausgezeichnete Rutschfestigkeit (SRC)
- 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe – kompakt, anatomisch geformt, keine Wärmeleitfähigkeit und mit guter seitlicher Stabilität
- Abnehmbare, antistatische, bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Plastifizierern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Hergestellt aus synthetischen Materialien und dadurch geeignet für Personen mit Chromallergie
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entlüftungswiderstand von unter 35 Megaohm
- Geeignet für orthopädische Anpassungen und Einlegesohlen von Uvex Medicare
- Zwei Klettbänder für individuelle Anpassung der Breite
Spezifikation
Grau, Rosa | |
Microvelours | |
Frauen | |
No | |
ESD Safety Shoe |
Abstandgitter | |
Polyurethan mit doppelter Dichte (PU) | |
Trainers | |
S1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 1 S1-SRC-Sicherheitssandalen für Damen