Learn More
Jenway™ Spektralphotometer für den sichtbaren/UV-Bereich der 72 Serie
Die ersten Scanning-Spektrophotometer der Jenway Serie nutzen die Diodenarray-Technologie, um außergewöhnlich schnelle Ergebnisse zu erzielen.
Marke:  Jenway™ 83056-02
2824.75 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15641227
  • 3520.00 CHF / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Abtastdioden-Array-Technologie
  • Navigation auf farbigem Touchscreen
  • Klein und leicht
  • Schnelle Scan-Geschwindigkeit
  • Sprachoptionen: Englisch, Französisch und Deutsch
  • Mehrere USB-Anschlüsse für Datenspeicherung und Druckerkonnektivität
  • Umfassende Auswahl an Zubehör erhältlich
  • 2 Jahre Garantie (einschließlich Xenonlampe)
  • Ideal für verschiedenste Anwendungen im Bereich Ausbildung und Routineprüfung in klinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und QK-Laboren geeignet
Spezifikation
Spezifikation
±0.01 A bei 1.0 A und 546 nm
15 mm
Photodioden-Array
5 nm
198 bis 800 nm
Farb-Touchscreen
Photodioden-Array
Optional
2 Jahre inklusive Xenon-Lampe
±2 nm
−0,300 bis +2,500 A
±2500
212 x 422 x 120 mm
100/240 V
50/60 Hz
±0.002 A bei 0.1 A und ±0.02A  bei 2.0 A und 546 nm
±2 nm
Bei 340 nm < 1 %T gemäß ANSI/ASTM
±2 nm
2,8 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Spektralphotometer für den sichtbaren/UV-Bereich der 72 Serie >