Learn More
Biochrom 70 UL MICROVOLUME CELL
Mikrovolumenzelle mit schwarzen Wänden für die optische/UV-Spektralphotometrie
Marke:  Biochrom 80-2103-69
Artikelnummer. 10027994
  • 897.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Küvettenhalter 80-2106-05 (siehe1 - 10 mm Küvettenhalter) für die Ultraspec Pro-Serie
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendung: Für die optische und UV-Spektralphotometrie
  • Material: UV-Gütegrad Silika
  • Max. Betriebsvolumen: 70 μl
  • Abmessungen (T x B H): 12.5 × 48 mm
Spezifikation
Spezifikation
Mikrovolumenzelle
UV-Gütegrad Silika
4,8 cm
1,25 cm
50 bis 70 μl
10 mm
GeneQuant™ 100 Spektralphotometer zur Messung der Konzentration und Reinheit von Nukleinsäure- und Proteinproben
Sichtbare und UV-Spektralphotometrie
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Biochrom 70 UL MICROVOLUME CELL > Arbeitsvol.: 70 μl; Extern: 12.5 x 48 mm