Learn More
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte
Diese Ersatz-UV-Röhren eignen sich für UV-Lampen.
Marke:  Cole-Parmer™ 09815-59
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11880380
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Ersatz-UV-Röhren
  • Produkt kann Spuren von Quecksilber enthalten
  • Vorsicht bei Bruch, Reinigung, Versand und/oder Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
UV-C
254 nm
15 W, 254 nm-Lampen
UV-Röhre
15 W
25,5 mm
436 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte > Durchmesser:25,5mm; Wellenlänge:254 nm; Wattleistung:Gehäuse 15w