Learn More
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte
Diese Ersatz-UV-Röhren eignen sich für UV-Lampen.
Marke: Cole-Parmer™ 09815-42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatz-UV-Röhren
- Produkt kann Spuren von Quecksilber enthalten
- Vorsicht bei Bruch, Reinigung, Versand und/oder Entsorgung
Spezifikation
UV-A | |
365 nm | |
6 W, 365 nm-Lampen | |
UV-Röhre |
6 W | |
15,5 mm | |
210,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte > Durchmesser:15,5 mm; Wellenlänge:365 nm; Wattleistung:Gehäuse 6w
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur