Learn More
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte
Diese Ersatz-UV-Röhren eignen sich für UV-Lampen.
Marke:  Cole-Parmer™ 09815-46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11820390
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Beschreibung
  • Ersatz-UV-Röhren
  • Produkt kann Spuren von Quecksilber enthalten
  • Vorsicht bei Bruch, Reinigung, Versand und/oder Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
UV-C
254 nm
6 W, 254 nm-Lampen
UV-Röhre
6 W
15,5 mm
210,5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte > Durchmesser:15,5 mm; Wellenlänge:254 nm; Wattleistung:Gehäuse 6w