Learn More
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte
Diese Ersatz-UV-Röhren eignen sich für UV-Lampen.
Marke:  Cole-Parmer™ 09815-36
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11800390
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ersatz-UV-Röhren
  • Produkt kann Spuren von Quecksilber enthalten
  • Vorsicht bei Bruch, Reinigung, Versand und/oder Entsorgung
Spezifikation
Spezifikation
UV-C
254 nm
4 W, 254 nm-Lampen
UV-Röhre
4 W
15,5 mm
134,5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ UV-Röhren für UV-Geräte > Durchmesser:15,5 mm; Wellenlänge:254 nm; Wattleistung:Gehäuse 4w