Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Röhre
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
Marke:  Vilber Lourmat™ 9075-2301-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11796678
  • 139.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Standard diameter 16 mm
Spezifikation
Spezifikation
30 W
33 mm
UV-Röhre
254 nm
895 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vilber Lourmat™ UV-Röhre > Wattage: 30w; Wavelength: 254nm