Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Röhre
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
Marke: Vilber Lourmat™ 9075-2081-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Standard diameter 16 mm
Spezifikation
8 W | |
16 mm | |
UV-Röhre |
254 nm | |
288 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vilber Lourmat™ UV-Röhre > Wattage: 8w; Wavelength: 254nm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur