Learn More
Fisherbrand™ UV-Gelträger
Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme.
Marke:  Fisherbrand™ MS7-UV10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11837573
  • 42.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Midi horizontales Gelelektrophoresesystem
UV-Schale
70 mm x 100 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV-Gelträger > Größe (L x B): 70 x 100 mm