Learn More
Fisherbrand™ UV-Gelträger
Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme.
Marke:  Fisherbrand™ MS20-UV10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11813473
  • 68.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Maxi Horizontale Gelelektrophoresesysteme
UV-Schale
200 mm x 100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ UV-Gelträger > Größe (L x B): 200 x 100 mm