Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator, Tischgerät
Der Syngene UV-Transilluminator zur Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden, ist versiegelt, um nasse Gele auf Oberflächen zu ermöglichen
Marke: Syngene™ BT-2020M-E60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Befestigt | |
241 mm | |
315 mm | |
Tischgerät | |
200 x 200 mm | |
230 V, 60 Hz, 230 W | |
Syngene 2020M-E60 | |
60 Hz |
302 nm | |
80 mm | |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
315 X 241 x 80 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ UV-Transilluminator, Tischgerät > Wellenlänge: 302 nm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur