Learn More
Syngene™ Syngene™ UV-Transilluminator 2020S
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020SUV ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
920.00 CHF - 1080.00 CHF
Spezifikation
Intensity | Befestigt |
---|---|
Beleuchtungsart | UV |
Wavelength | 254 nm |
Produkttyp | UV-Transilluminator |
Filtrationsfläche (angloamerikanisch) | 7.9 x 7.9 in. |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12854008
![]() |
Syngene™
GE-2020S-E |
IG3- und UG3-Systeme |
920.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12894018
![]() |
Syngene™
GX-2020S-E |
G:Box-Systeme |
1080.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
- Für den Einsatz in Syngene Systemen
- 254 nm Wellenlänge
- 200 nm an der 200 nm Filterfläche für G:BOX-Systeme
Spezifikation
Befestigt | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
200 x 200 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
230 V |