Learn More
Syngene™ Syngene™ UV-Transilluminator 2020S
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020SUV ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke: Syngene™ GE-2020S-E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
- Für den Einsatz in Syngene Systemen
- 254 nm Wellenlänge
- 200 nm an der 200 nm Filterfläche für G:BOX-Systeme
Spezifikation
Befestigt | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
230 W | |
241 x 315 x 80 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
UV-Transilluminator | |
IG3- und UG3-Systeme | |
200 x 200 mm | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
230 V |