Learn More
Fisherbrand™ UV-Sterilisationsschrank mit Timer
Schränkt die Kontamination von PCR-Ansätzen ein. Die Fisherbrand™ UV-Werkbank mit Zeitschaltuhr bietet eine praktische Umgebung für die Vorbereitung von PCR-Reaktionen in einer nukleinsäurefreien Umgebung.
1780.00 CHF - 1905.00 CHF
Spezifikation
Beleuchtungsart | 4 UV-Lampen, 1 weiß |
---|---|
Tiefe (metrisch) | 420 mm |
Höhe (metrisch) | 770 mm |
Wirkleistung | 5 x 15 W |
Gewicht (metrisch) | 19 kg |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15562496
|
Fisherbrand™
F-UVCAB |
Kein Fach |
1780.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15592496
|
Fisherbrand™
F-UVCABTY4 |
Tablett |
1905.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
4 UV-Lampen, 1 weiß | |
770 mm | |
19 kg |
420 mm | |
5 x 15 W | |
560 mm |