Learn More
Syngene™ UV-Schutzschild
Sicherheitsschild für UV-Schutz.
178.00 CHF - 194.60 CHF
Spezifikation
Spannung | 110/230 V |
---|---|
Produktlinie | Syngene |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | UV-Schutz |
Produkttyp | Schutzschild |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16534351
![]() |
Syngene™
UV-SHIELD-SMALL |
S |
178.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16524351
![]() |
Syngene™
UV-SHIELD-LARGE |
Groß |
194.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Das Tragen von Sicherheitsausrüstung gemäß den Vorschriften Ihres Labors wird empfohlen.
Spezifikation
110/230 V | |
Syngene | |
UV-Schutz | |
Schutzschild |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ UV-Schutzschild