Learn More
UVP UV-Licht-Konverterplatten
Die Platte wurde speziell für eine einfache Anpassung an die Filterfläche des Transilluminators entwickelt
Marke:  UVP 38-0191-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778261
  • 402.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Weißlichtplatten wandeln UV-Licht in weißes Licht um, um Proteingele oder Medien mit Coomassie-Blau- oder Silberfärbung anzuzeigen
  • Die einzigartige Einheit aus Phosphor-Glas (zum Patent angemeldet) wandelt die UV-Strahlung über einen Weißlicht-Diffusor um
  • Wandeln Sie zur Ansicht von GFP-Färbungen UV-Licht mit der Platte Visi-Blue™ in Licht der Wellenlänge 460 – 470 nm um
  • Das kratzfeste Glas befindet sich für verbesserte Haltbarkeit in einem Metallgehäuse
  • Die Gummidichtung verhindert ein Rutschen der Platte
  • Die Griffe befinden sich für eine einfache Handhabung auf beiden Seiten der Platte
  • Es sind verschiedene Standardplattengrößen erhältlich
  • Verschiedene Wellenlängen für die Dokumentation, Anregung und Bildgebung von Gelen
Spezifikation
Spezifikation
Umwandlerplatte
8.26 x 10.23 in.
UV-Weißlicht-Konverterplatten
Umwandlung von 302 nm UV in Weißlicht
21 x 26 cm