Learn More
UVP UV-Licht-Konverterplatten
Die Platte wurde speziell für eine einfache Anpassung an die Filterfläche des Transilluminators entwickelt
383.00 CHF - 723.00 CHF
Produktcode | Marke | Filtrationsfläche (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsfläche (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11778261
|
UVP
38-0191-01 |
8.26 x 10.23 in. | Umwandlung von 302 nm UV in Weißlicht | UV-Weißlicht-Konverterplatten |
402.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12893908
|
UVP
38-0191-02 |
7.87 x 15.74 in. | Umwandlung von 302 nm UV in Weißlicht | UV-Weißlicht-Konverterplatten |
472.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12803918
|
UVP
38-0191-04 |
9.8 x 10.2 in. | Umwandlung von UV in Weißlicht | UV-Weißlicht-Konverterplatten |
383.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12813918
|
UVP
38-0200-01 |
8.26 x 10.23 in. | Umwandlung von 302 nm UV in blaues Licht mit 460 bis 470 nm | Visi-Blue Konverterplatten |
585.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12833918
|
UVP
38-0200-02 |
7.87 x 15.74 in. | Umwandlung von 302 nm UV in blaues Licht mit 460 bis 470 nm | Visi-Blue Konverterplatten |
723.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15739769
|
UVP
38-0200-04 |
9.8 x 10.2 in. | Umwandlung von 302 nm in blaues Licht mit 480 nm | Visi-Blue Konverterplatten |
610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Weißlichtplatten wandeln UV-Licht in weißes Licht um, um Proteingele oder Medien mit Coomassie-Blau- oder Silberfärbung anzuzeigen
- Die einzigartige Einheit aus Phosphor-Glas (zum Patent angemeldet) wandelt die UV-Strahlung über einen Weißlicht-Diffusor um
- Wandeln Sie zur Ansicht von GFP-Färbungen UV-Licht mit der Platte Visi-Blue™ in Licht der Wellenlänge 460 – 470 nm um
- Das kratzfeste Glas befindet sich für verbesserte Haltbarkeit in einem Metallgehäuse
- Die Gummidichtung verhindert ein Rutschen der Platte
- Die Griffe befinden sich für eine einfache Handhabung auf beiden Seiten der Platte
- Es sind verschiedene Standardplattengrößen erhältlich
- Verschiedene Wellenlängen für die Dokumentation, Anregung und Bildgebung von Gelen
Spezifikation
Umwandlerplatte |