Learn More
UVP UV-Lampe B-100AP, 100W 365nm LAMP
Leistungsstarke Lampe mit brillanter Bestrahlungsstärke für optimale Fluoreszenz. Die hochintensive UV-Lampe der UVP™ Blak-Ray B-100Serie ist mit einem Gehäuse mit Cool-Touch-Funktion ausgestattet.
Marke: UVP 95-0127-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hitzebeständiges Cool-Touch™-Kunststoffgehäuse, mit dem der Benutzer den Lampenkopf unabhängig von der Betriebsdauer der Lampe bedienen kann
- Robuste Lampen können mit der Vorderseite nach unten auf eine Arbeitsfläche gestellt werden, ohne den Filter zu beschädigen
- Eine 100 W-Punktlampe ist bei allen Modellen Standard
- Der Lampenkopf kann sich beim Aufsetzen an der Basis um 360 Grad drehen, um einen freihändigen Betrieb zu gewährleisten, oder die Lampe kann vom Sockel entfernt werden
- Mit primären und sekundären Kabeln mit einer Länge von 6.1 ft. (20 m)
- Für eine Vielzahl von Zwecken, einschließlich zerstörungsfreier Prüfung und Fluoreszenzprüfung
Spezifikation
230 V | |
50/60 Hz | |
UV-Lampe |
230 V, 50/60 Hz | |
Gehäuse B-100AP |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampe B-100AP, 100W 365nm LAMP > Modell: B-100AP; Hertz: 50/60 Hz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur