Learn More
Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Card for Research Use Only
UV-C Indicator Card changes color upon exposure to UV-C. For research use only.
Marke: Benchmark Scientific™ B1450-IC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Changes color in the presence of UV-C
- Used to verify operation of UV-C lamps
- Double sided
- For research use only
Spezifikation
Confirm Operation of UV-C Lights | |
Double-Sided Card | |
Unsteril |
UV-Clave | |
Color Change Indicator |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Card for Research Use Only > Benchmark Scientific™ UV-C Indicator Card
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur