missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

USP33 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 12060-2-AP-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16839553

  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA43 or Twist neighbor protein (Twistnb)belongs to the eukaryotic RPA43 RNA polymerase subunit family. It catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates.Twistnb is the component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. It is widely expressed in all fetal and adult tissues, with highest expression in fetal lung, liver, and kidney, and low expression in all adult tissues. Twist genes are essential for embryonic development and are conserved from jellyfish to human.
Spezifikation

Spezifikation

USP33
Polyclonal
Unconjugated
USP33
Deubiquitinating enzyme 33, hVDU1, KIAA1097, Ubiquitin thiolesterase 33, USP33, VDU1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
170822, 23032, 310960
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8R5K2, Q8TEY7
Usp33
USP33 Fusion Protein Ag2695
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
USP33 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt