Learn More
Hirschmann™ USP-Kalibrierzertifikat
Individuelles Kalibrierzertifikat für USP-Glaswaren mit einer individuellen Seriennummer-ID auf dem Gerät und dem Zertifikat.
Marke:  Hirschmann™ 9980104
Artikelnummer. 11692299
  • 35.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • Individuelles USP-Kalibrierzertifikat
  • Kennzeichnung mit Gerätekennung
  • Das Qualitätszertifikat und das Gerät sind mit einer individuellen Seriennummer versehen
  • Das Zertifikat enthält folgende Informationen: Nennvolumen, vorgeschriebene Toleranz nach USP, tatsächlich ermitteltes Volumen des Geräts und die Messunsicherheit
Spezifikation
Spezifikation
Volumetrische Glaswaren, Klasse A/AS, Konfomitätszertifikat nach USP
USP-Leistungszertifikat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ USP-Kalibrierzertifikat > Zur Verwendung mit (Geräte): Volumetrische Glaswaren, Klasse A/AS, Konfomitätszertifikat nach USP