Learn More
Ursodeoxycholsäure, 99 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11459721
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Ursodeoxycholsäure, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459721 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 11459721
Marke: MP Biomedicals 0215825225
Verfügbar ab: 30-06-2025
Chemische Identifikatoren
CAS 128-13-2
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
MDL-Nummer MFCD00003680
InChI-Schlüssel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym Harnsodeoxycholsäure, Ursodeoxycholat, Ursodesoxycholsäure, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harnsodeoxycholsäure
Prozentgehaltsbereich 99 %
Menge 25 g
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]Pentanosäure
Formelmasse 392.6
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ursodeoxycholic Acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ursodeoxycholic Acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ursodeoxycholsäure, 99 %, MP Biomedicals™ >