Learn More
Gilac™ Urine Jar
Urine Jar is graduated, very stable even when empty, and benefits from a screw-on lid. Easy to clean.
Marke: Gilac™ G122421
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 2 L urine Jar.
- Outstanding durability even in the intensive use cycle.
- Screw lid, bocal with graduation.
- Researched product ergonomics ensure optimum cleaning.
- Suitable for hospital use.
- Product can be disinfected in a bedpan washer.
Spezifikation
Urinal | |
Polyethylen | |
Reusable | |
0.5 gal. |
Transparent | |
Unsteril | |
Yes | |
2 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Urine Jar > Volume: 2 L, Color: Translucent
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur