Learn More
Uricase, Candida utilis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 U
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Einheiten
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Uricase |
CAS | 9002-12-4 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Summenformel | (C3H4O2)n |
MDL-Nummer | MFCD00084394 |
Menge | 100 U |
Synonym | acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer |
Löslichkeitsinformationen | Hardly soluble in water,slightly soluble in buffer alkaline solution. |
InChI-Schlüssel | NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | OC(=O)C(-*)C-* |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uricase, Candida utilis, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur