Learn More
Harnsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410973
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410973
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11410973
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13346.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Uric acid acts as a strong reducing agent (electron donors) and potent antioxidant. It is used as a precursor in cell culture systems and in cosmetics. Further, it is useful for serum-free medium supplement. In addition to this, it is used as a reagent in the determination of uricase and tungstate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Harnsäure wirkt als starkes Reduktionsmittel (Elektronenspender) und potentes Antioxidans. Sie wird als Vorläufer in Zellkultursystemen und in Kosmetika verwendet. Außerdem ist sie für die serumfreie Mediumergänzung nützlich. Darüber hinaus wird sie als Reagenz bei der Bestimmung von Uricase und Wolframat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1M-Natriumhydroxidlösung. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Stabil. Nicht kompatibel mit anderen Materialien wie Säuren, Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-93-2
Summenformel C5H4N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.112
MDL-Nummer MFCD00005712
InChI-Schlüssel LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym uric acid, urate, 2,6,8-trioxypurine, lithic acid, 2,6,8-trihydroxypurine, 2,6,8-trioxopurine, 1h-purine-2,6,8-triol, 8-hydroxyxanthine, 7,9-dihydro-1h-purine-2,6,8 3h-trione, 1h-purine-2,6,8 3h-trione, 7,9-dihydro
PubChem CID 1175
ChEBI CHEBI:17775
IUPAC-Name 7,9-Dihydro-3H-Purin-2,6,8-Trion
SMILES C12=C(NC(=O)N1)NC(=O)NC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uric acid
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.89
Menge 25 g
Beilstein 156158
Merck Index 14,9875
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water. Insoluble in ether and alcohol.
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Harnsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >