Learn More
Urease, Jack Beans, Thermo Scientific™
Geeignet zur Bestimmung von Stickstoff Es wird auch als chemisches Reagenz, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
49.43 CHF - 1010.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-13-5
MDL-Nummer MFCD00070858
Synonym EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15474049
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61455.MD
250 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15454049
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61455.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15464049
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61455.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9002-13-5
MFCD00070858
EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Spezifikation
Urease
Kunststoffflasche
EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Lyophilisiertes Pulver, 480 kDa
9002-13-5
MFCD00070858
It is slightly soluble in water.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P280i-P285-P304+P341-P305+P351+P338-P342+P311-P501c
H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 232-656-0
missing translation for 'rtecsNumber' : YU1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Urease, Jack Beans, Thermo Scientific™