Learn More
Harnstoff, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16645823
Verfügbar ab: 15-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645823 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2,5 kg
Click to view available options
:
2,5 kg
Artikelnummer. 16645823
Marke: Honeywell Fluka 33247H2.5KG
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
CAS 57-13-6
CAS Max. % 1
Farbe Weiß
Dichte 1.32 g/cm3 (20°C)
pH 9 to 10
Summenformel CH4N2O
Menge 2.5 kg
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
IUPAC-Name urea
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Name des Produkts
Harnstoff, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™ >