Learn More
Urea, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16655823
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Urea, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16655823 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
5 kg, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 16655823
Marke: Honeywell Fluka 33247H5KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name urea
SMILES NC(N)=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallin (granular)
Menge 5 kg
Reinheit (%) ≥99.5%
Verlust bei Trocknung Max. 1.0 %
Verpackung Kunststoffflasche
Aussehen Complying
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Urea, Honeywell Fluka™ >