Learn More
Harnstoff, BP, USP, 99,0-100,5 %, 99,0-101,0 % (Berechn. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16655743
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, BP, USP, 99,0-100,5 %, 99,0-101,0 % (Berechn. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16655743 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
25 kg
Artikelnummer. 16655743
Marke: Honeywell Fluka 15604H25KG
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
CAS 57-13-6
CAS Max. % 1
Farbe Weiß
Dichte 1.32 g/cm3 (20°C)
pH 9 to 10
Summenformel CH4N2O
Menge 25 kg
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(N)=O
IUPAC-Name urea
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
Güte Reagenz Pharmacopeia, Organics
Name des Produkts
Harnstoff, BP, USP, 99,0-100,5 %, 99,0-101,0 % (Berechn. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >