Learn More
Harnstoff, ≥99,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15845488
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Harnstoff, ≥99,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845488 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15845488
Marke: Thermo Scientific J75826.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chaotropes Mittel, das bei der Denaturierung der Elektrophorese von Polyacrylamid-Gel verwendet wird. Wenn 8 M-Harnstoff nicht ausreichend denaturiert ist, kann 40 % Formamid enthalten sein.
  • Chaotropic agent used in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
  • When 8M urea is not sufficiently denaturing, 40% formamide may be included.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.056
MDL-Nummer MFCD00008022
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Dichte 1.335
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2CONH2
Menge 1 kg
Beilstein 635724
Relative Dichte 1.335
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer234695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Chargennummer234131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Chargennummer200928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Chargennummer200927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Chargennummer204280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Name des Produkts
Harnstoff, ≥99,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals >