Learn More
Fisherbrand™ Einschubgestelle für Zentrifugenröhrchen für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Eine ideale Alternative zur Lagerung großer Probenmengen in 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
287.00 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Einschubgestell |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | ULT-Tiefkühlschrank |
Abmessungen (L x B x H) | 559 x 252 x 140 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15709559
|
Fisherbrand™
UFD-LT50-2 |
Konische Röhrchen (78 x 50 ml) |
287.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15799549
|
Fisherbrand™
UFD-LT15-2 |
Konische Röhrchen (160 x 15 ml) |
291.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Für 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- 2 Schubladen, nimmt zwischen 78 und 160 Röhrchen auf
- Aus hochwertigem Edelstahl
Spezifikation
Einschubgestell | |
Edelstahl | |
ULT-Tiefkühlschrank | |
559 x 252 x 140 mm |