Learn More
Fisherbrand™ Einschubgestelle für Zentrifugenröhrchen für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Eine ideale Alternative zur Lagerung großer Probenmengen in 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen.
Marke: Fisherbrand™ UFD-LT15-2
Beschreibung
- Für 15 ml- oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen
- 2 Schubladen, nimmt zwischen 78 und 160 Röhrchen auf
- Aus hochwertigem Edelstahl
Spezifikation
Einschubgestell | |
Edelstahl | |
ULT-Tiefkühlschrank |
Konische Röhrchen (160 x 15 ml) | |
15 ml-Röhrchen, konisch | |
559 x 252 x 140 mm |