Learn More
Liebherr™ Perfection Standkühlschrank mit Glastür für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank mit Glastür ist vollständig für Laboranwendungen ausgestattet und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
3629.00 CHF - 4099.00 CHF
Spezifikation
Typ | Lab Fridge |
---|---|
Temperaturbereich | 3°C bis 16°C |
Temperatursensor | PT1000 |
Temperatur (Sollwert) | +5°C |
Temperaturstabilität | ±2 K |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17868296
![]() |
Liebherr™
SRFVH4011 |
420 L |
3629.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17878296
![]() |
Liebherr™
SRFVH5511 |
588 L |
4099.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Stand-Laborkühlschrank, 1-teilig, Breite 750 mm, Bruttoinhalt 558 L
- Temperaturbereich +3 / +16°C, +- 2 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung.
- Kältemittel R 600a , Anschlussleistung 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph, Energieverbrauch 171 kWh/a
- 441 Liter Nutzinhalt
- Digitale Steuerung mit 2,4 in. Touch & Swipe-Farbdisplay und 0,1°C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
- Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
- Zugangsport für externer Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Alarmverlauf mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
- Innenbeleuchtung (Kühlschrank: vertikale LED an der linken Seitenwand, Gefrierschrank: LED an der Vorderseite oben außen)
- Türverriegelung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
- 60 kg Rostbelastung
- 125-mm-Rollen für einfache Reinigung. Vordere Rollen mit Bremse.
Spezifikation
Lab Fridge | |
PT1000 | |
±2 K | |
Glass Self-closing | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Schrank, SRFvh 4011 | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Perfection | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V |
3°C bis 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |