Learn More
Heathrow Scientific Gestell für Tiefkühlschränke, Edelstahl
Das Gestell für Tiefkühlschränke ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Proben in Ihrem Tiefkühlgerät. Hergestellt aus korrosionsbeständigen Edelstahlgestellen, die mit den gängigen Tiefkühltruhen der Marken kompatibel sind.
Marke: Heathrow Scientific HS2862KB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gestell für Tiefkühlschränke
- Das Gestell hat einen Griff für einfachen Transport
- Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
- Eine Verriegelungsstange hält die Röhrchenboxen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Gestell für Tiefkühlschränke | |
Silber | |
Edelstahl | |
Röhrchenboxen | |
16 | |
Kiste | |
22 Zoll | |
5,5 in. | |
12,8 in. |
4 x 4 | |
3 in.-Boxen | |
Unsteril | |
HS2862KB | |
Je 1 | |
55,6 cm | |
14,1 cm | |
32,5 cm |