Learn More
Heathrow Scientific Gestell für Tiefkühlschränke, Edelstahl
Das Gestell für Tiefkühlschränke ermöglicht die sichere Aufbewahrung von Proben in Ihrem Tiefkühlgerät. Hergestellt aus korrosionsbeständigen Edelstahlgestellen, die mit den gängigen Tiefkühltruhen der Marken kompatibel sind.
158.00 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Gestell für Tiefkühlschränke |
---|---|
Farbe | Silber |
Material | Edelstahl |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchenboxen |
Produktcode | Marke | Array | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16340766
|
Heathrow Scientific
HS2862HA |
4 x 3 | 2 in.-Boxen |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16350766
|
Heathrow Scientific
HS2862HB |
5 x 4 | 2 in.-Boxen |
238.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16370766
|
Heathrow Scientific
HS2862KB |
4 x 4 | 3 in.-Boxen |
229.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16380766
|
Heathrow Scientific
HS2862KC |
5 x 4 | 3 in.-Boxen |
261.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gestell für Tiefkühlschränke
- Das Gestell hat einen Griff für einfachen Transport
- Die robusten Montagehalterungen gewährleisten, dass die Griffe sicher an Ort und Stelle bleiben und somit leicht zu bedienen sind
- Eine Verriegelungsstange hält die Röhrchenboxen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Gestell für Tiefkühlschränke | |
Edelstahl | |
Röhrchenboxen | |
Kiste | |
5,5 in. |
Silber | |
Unsteril | |
Je 1 | |
14,1 cm |