Learn More
Miele Professional™ Oberer Korb
Oberkorb U 184 zur optimalen Aufnahme von Zentrifugenröhrchen, Vials und Reagenzgläsern
Marke:  Miele Professional™ 3807480
4990.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10284101
  • 5420.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgestattet mit 96 Injektordüsen
  • Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
  • Bestückungshöhe: 170 mm
  • Pulverdosierung nicht möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Freiraum für Injektoreinheit
Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, Reagenzgläser für Fraktionssammler oder Autosampler-Röhrchen
531 mm
475 mm
Korb, oben
Je 1
260 mm
Name des Produkts
Miele Professional™ Oberer Korb > Im Lieferumfang enthalten:96 Injektionsdüsen