Learn More
Idex Edelstahl-Probenschleife
Kompatibel mit Rheodyne™ Analyse-Injektionsventilen
Marke:  Idex 02016-32
Artikelnummer. 12963070
  • 528.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Die Leitungen sind lang genug für 40° und 60°. Für Rheodyne Modelle 7125, 7010 (Leitungen abgewinkelt bei 40°); und Modelle 7725, 7725i (Leitungen abgewinkelt bei 60°).
  • Passt in Rheodyne Analyse-Probeninjektionsventile, mit Leitungen, die für eine simple Installation bequem in einem geeigneten Winkel gebogen werden können
  • Zur Verwendung mit Rheodyne Ventilmodellen 7125, 7010
  • Theoretische Volumina werden regelmäßig mit elektrochemischen Schneidesystemen (ECM) kontrolliert
  • Jede Schleife wird passiviert und mit Methanol in Reagenzienqualität gespült
  • Anschlüsse und Adapter für Probenschleifen mit 1000 psi (69 bar)
  • Volumen in ± 10 % mit genauer Kalibrierung angegeben
Jede kalibrierte Probenschleife wird dokumentiert und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Probenschleife
Analysegeräte, In-vitro-Diagnostik, Biotechnologie, Labor
0,2 cm
Edelstahl
0,08 in.
10 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Idex Edelstahl-Probenschleife > Vol.: 10 ml; Innendurchmesser x Außendurchmesser: 0,08 x 1/8 in. (2,032 x 3,175 mm)