Learn More
Kinesis™ Edelstahl-Ferrulen
Valco/VICI-kompatibel
Marke: Kinesis™ 01939-90
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Edelstahl-Anschlussstücke halten Drücken bis zu 20.000 psi (1.380 bar) stand.Spezifikation
Männliche Sechskantmutter | |
0,15 in. | |
20.000 psi | |
Schlauch mit Außendurchmesser 0,062 in. | |
10/Packung |
RoHS | |
0,38 cm | |
10 bis 32, mit Konus | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinesis™ Edelstahl-Ferrulen > Ferrule; 10–32; mit Konus; Universal
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur