Learn More
Kinesis™ Absperrventile
Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
87.52 CHF - 115.00 CHF
Spezifikation
Typ Rückschlagventil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Außendurchmesser (metrisch) Material Max. Druck Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Außendurchmesser (metrisch) Material Max. Druck Preis Menge & Verfügbarkeit  
13000410
Unterlagen ansehen
Kinesis™
P-733
Naturfarben 3,17 mm PEEK 34 bar (500 psi) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13010400
Unterlagen ansehen
Kinesis™
02016-98
Naturfarben 0,317 cm Tefzel (ETFE) 600 psig
87.52 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
  • Hält Drücken bis zu 500 psi stand
  • Bringt Flüssigkeitsströme schnell zum Stillstand
  • Alle Ventile verfügen über Anschlüsse mit flachem Boden 1/4-28 und sind mit Anschlüssen ausgestattet.
Spezifikation
Spezifikation
Rückschlagventil
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinesis™ Absperrventile